2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(2-Carboxyphenyl)-1,6-naphthyridine hydrate
OR7867-500MG
APOSOR7867-500MGEA
63.8
EUR
APOSOR7867-500MG
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate 95+%
2-(1,6-Naphthyridin-2-yl)benzoic acid hydrate
Formel:
C₁₅H₁₀N₂O₂·H₂O Schmelzpunkt: 175…185 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08445563 CAS-Nummer: 1172902-78-1 |