4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-(4-(Benzyloxy)-3-methoxyphenyl)acetonitrile

OR7895-250MG
APOSOR7895-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR7895-250MG
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetonitril 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetonitril
Formel: C₁₆H₁₅NO₂
Molecular Weight: 253,30 g/mol
Siedepunkt: 195 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016394
CAS-Nummer: 1700-29-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR