5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7905-1G
APOSOR7905-1GEA
21.9
EUR
APOSOR7905-1G
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
5-Bromo-2-hydrazinopyrimidine
Formel:
C₄H₅BrN₄ Molecular Weight: 189.0100 g/mol Schmelzpunkt: 205…207 °C (Zers.) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03452780 CAS-Nummer: 823-89-2 |