3-Chloro-6-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)thio]pyridazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7908-1G
APOSOR7908-1GEA 208 EUR
APOSOR7908-1G
3-Chloro-6-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)thio]pyridazine 95+%
3-Chloro-6-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)thio]pyridazine
Formel: C₁₀H₉ClN₄S
Molecular Weight: 252,73 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00214432
CAS-Nummer: 393183-65-8