Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 1,6-naphthyridine-2-carboxylate
OR7910-1G
APOSOR7910-1GEA
261
EUR
APOSOR7910-1G
Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate 95+%
Methyl-1,6-naphthyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈N₂O₂ Molecular Weight: 188.19 g/mol Schmelzpunkt: 119…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00202909 CAS-Nummer: 338760-63-7 |