1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7926-250MG
APOSOR7926-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR7926-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carbonitrile 95+%
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀N₂ Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00460785 CAS-Nummer: 51072-84-5 |