6-(Methylsulphonyl)-1-(oxiran-2-ylmethoxy)-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7927-1G
APOSOR7927-1GEA
185
EUR
APOSOR7927-1G
6-(Methylsulphonyl)-1-(oxiran-2-ylmethoxy)-1H-indole 95+%
6-(Methylsulphonyl)-1-(oxiran-2-ylmethoxy)-1H-indole
Formel:
C₁₂H₁₃NO₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00203135 CAS-Nummer: 849924-91-0 |