6-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1H-Indol-6-yl)(piperazin-1-yl)methanone
OR7928-250MG
APOSOR7928-250MGEA
65.5
EUR
APOSOR7928-250MG
6-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]-1H-indole 95+%
6-[(Piperazin-1-yl)carbonyl]-1H-indole
Formel:
C₁₃H₁₅N₃O Molecular Weight: 229,28 g/mol Schmelzpunkt: 173…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01765613 CAS-Nummer: 633322-11-9 |