1,3-Dihydro-1-(piperidin-4-yl)-(2H)-indol-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7929-1G
APOSOR7929-1GEA
154
EUR
APOSOR7929-1G
1,3-Dihydro-1-(piperidin-4-yl)-(2H)-indol-2-one
1,3-Dihydro-1-(piperidin-4-yl)-(2H)-indol-2-one
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O Molecular Weight: 216,29 g/mol Schmelzpunkt: 163…166 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03426085 CAS-Nummer: 16223-25-9 |