1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7937-250MG
APOSOR7937-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR7937-250MG
1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carbonitrile 95+%
1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carbonitrile
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₂
Schmelzpunkt: 98…100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00106383
CAS-Nummer: 671191-99-4