2-Bromo-5-methylsulphonylaniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-5-(methylsulphonyl)aniline
OR7945-1G
APOSOR7945-1GEA 164 EUR
APOSOR7945-1G
2-Bromo-5-methylsulphonylaniline
2-Bromo-5-methylsulphonylaniline
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Molecular Weight: 250,12 g/mol
Schmelzpunkt: 117…118 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09027715
CAS-Nummer: 942474-24-0