1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7947-1G
APOSOR7947-1GEA
190
EUR
APOSOR7947-1G
1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone 95+%
1-Phenyl-2-pyrazin-2-ylethanone
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O Molecular Weight: 198,23 g/mol Siedepunkt: 80…82 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037906 CAS-Nummer: 40061-45-8 |