1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzyl bromide
OR7956-100MG
APOSOR7956-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR7956-100MG
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₈H₈BrClO₂S Molecular Weight: 283,58 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037959 CAS-Nummer: 180200-86-6 |