1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)benzyl bromide
OR7957-100MG
APOSOR7957-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR7957-100MG
1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₈H₈BrClO₂S Molecular Weight: 283,58 g/mol Schmelzpunkt: 113…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037923 CAS-Nummer: 849035-64-9 |