1H-Indole-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Hydrazinocarbonyl)-1H-indole, 1H-Indole-2-carboxylic acid hydrazide
OR7963-1G
APOSOR7963-1GEA
97.3
EUR
APOSOR7963-1G
1H-Indole-2-carbohydrazide
1H-Indole-2-carbohydrazide
Formel:
C₉H₉N₃O Molecular Weight: 175,187 g/mol Schmelzpunkt: 243…245 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02293210 CAS-Nummer: 5055-39-0 |