3-Nitro-o-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-3-nitrobenzoesäure
OR7971-500G
APOSOR7971-500GEA 60.9 EUR
APOSOR7971-500G
3-Nitro-o-toluylsäure
3-Nitro-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181.15 g/mol
Schmelzpunkt: 182…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007160
CAS-Nummer: 1975-50-4
EINECS: 217-826-4