1-(Chloromethyl)-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR7976-500MG
APOSOR7976-500MGEA 0 EUR
APOSOR7976-500MG
1-(Chloromethyl)-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-(Chloromethyl)-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Formel: C₉H₁₁ClO₄S₂
Schmelzpunkt: 197…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037984
CAS-Nummer: 849924-87-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR