1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7977-1G
OR7977-5G
OR7977-25G
APOSOR7977-1GEA
128
EUR
APOSOR7977-1G
APOSOR7977-5G
APOSOR7977-25G
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene 95+%
1,2-Dibromo-4-(methylsulphonyl)benzene
Formel:
C₇H₆Br₂O₂S Schmelzpunkt: 141…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04037933 CAS-Nummer: 849035-70-7 |