1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,5-Dichloro-2-methyl-3-nitrophenyl methyl sulphone
OR7981-1G
APOSOR7981-1GEA 232 EUR
APOSOR7981-1G
1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)-3-nitrobenzene
Formel: C₈H₇Cl₂NO₄S
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037949
CAS-Nummer: 849035-79-6