3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 0 EUR
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₇ClO₄S₂
Schmelzpunkt: 93…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04037968
CAS-Nummer: 5335-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III