Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylsulphanyl)quinoline, 4,6-Dichloro-3-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)quinoline
OR8002-1G
OR8002-500MG
APOSOR8002-1GEA
105
EUR
APOSOR8002-1G
APOSOR8002-500MG
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Ethyl 4,6-dichloro-2-(methylthio)quinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₁Cl₂NO₂S Schmelzpunkt: 133…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276616 CAS-Nummer: 227958-96-5 |