(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(4-chlorophenyl)propanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR80059
OR80059-100MG
OR80059-1G
APOSOR80059EA
478
EUR
APOSOR80059
APOSOR80059-100MG
APOSOR80059-1G
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(4-chlorophenyl)propanoic acid 95%
(S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₄H₁₈ClNO₄ |
MDL:
MFCD16394572 CAS-Nummer: 1001180-04-6 |