2-(2-Amino-4-methylthien-3-yl)-1,3-benzothiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8011-100MG
APOSOR8011-100MGEA
33.5
EUR
APOSOR8011-100MG
2-(2-Amino-4-methylthien-3-yl)-1,3-benzothiazole 97%
2-(2-Amino-4-methylthien-3-yl)-1,3-benzothiazole
Formel:
C₁₂H₁₀N₂S₂ Molecular Weight: 246,351 g/mol Schmelzpunkt: 110…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179980 CAS-Nummer: 232941-00-3 |