2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Benzisoxazole-3-acetic Acid
OR8018-100G
OR8018-1G
APOSOR8018-100GEA
180
EUR
APOSOR8018-100G
APOSOR8018-1G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)essigsäure 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)essigsäure
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177.1568 g/mol Schmelzpunkt: 123…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02180388 CAS-Nummer: 4865-84-3 |