4-Brom-1-buten 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8033-100G OR8033-25G OR8033-500G
APOSOR8033-100GEA 0 EUR
APOSOR8033-100G APOSOR8033-25G APOSOR8033-500G
4-Brom-1-buten 99%
4-Brom-1-buten
Formel: C₄H₇Br
Siedepunkt: 98…100 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 1 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000258
CAS-Nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR