3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Aminophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR8034-1G
APOSOR8034-1GEA 190 EUR
APOSOR8034-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Formel: C₁₀H₁₁N₃
Molecular Weight: 173,214 g/mol
Schmelzpunkt: 116…119 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00084885
CAS-Nummer: 175202-37-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III