2-Bromo-3-(bromomethyl)thiophene 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8035-5G
APOSOR8035-5GEA 306 EUR
APOSOR8035-5G
2-Bromo-3-(bromomethyl)thiophene 95+%
2-Bromo-3-(bromomethyl)thiophene
Formel: C₅H₄Br₂S
Molecular Weight: 255,958 g/mol
Siedepunkt: 70…76 °C (0,8 mm Hg)
Dichte: 1,967 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02180908
CAS-Nummer: 40032-76-6
UN: 3334
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR