4-Bromo-1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR8036-1G
APOSOR8036-1GEA 437 EUR
APOSOR8036-1G
4-Bromo-1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
4-Bromo-1-(4-chlorobenzyl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₈BrClN₂O
Molecular Weight: 299,551 g/mol
Schmelzpunkt: 115…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00103038
CAS-Nummer: 289504-53-6