5-(2-Bromoethoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8037-1G
APOSOR8037-1GEA 132 EUR
APOSOR8037-1G
5-(2-Bromoethoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 97%
5-(2-Bromoethoxy)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel: C₁₀H₁₁BrO₃
Schmelzpunkt: 85…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099411
CAS-Nummer: 1710-62-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR