2-Brom-3-methylthiophen 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8041-25G OR8041-1G
APOSOR8041-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8041-25G APOSOR8041-1G
2-Brom-3-methylthiophen 97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 173…176 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00059741
CAS-Nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR