2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Chlor-4-cyanbenzolsulfochlorid, 2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Chlor-4-cyanbenzol-1-sulfonylchlorid
OR8053-1G
APOSOR8053-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8053-1G
2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid 95+%
2-Chlor-4-cyanbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂NO₂S
Molecular Weight: 236,08 g/mol
Schmelzpunkt: 101…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00177089
CAS-Nummer: 254749-11-6
UN: 3261
ADR: 8,III