2-[(7-Chloroquinolin-4-yl)thio]acetohydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8064-1G
APOSOR8064-1GEA 68.3 EUR
APOSOR8064-1G
2-[(7-Chloroquinolin-4-yl)thio]acetohydrazide 97%
2-[(7-Chloroquinolin-4-yl)thio]acetohydrazide
Formel: C₁₁H₁₀ClN₃OS
Schmelzpunkt: 213…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180374
CAS-Nummer: 306935-50-2