4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR8074-1G
APOSOR8074-1GEA
125
EUR
APOSOR8074-1G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₇Cl₂N₃ Molecular Weight: 240,089 g/mol Schmelzpunkt: 132…133 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00097945 CAS-Nummer: 306935-55-7 |