Fmoc-d-pipecolic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8101-5G
APOSOR8101-5GEA
0
EUR
APOSOR8101-5G
Fmoc-d-pipecolic acid 97%
Fmoc-d-pipecolic acid
Formel:
C₂₁H₂₁NO₄ Schmelzpunkt: 149…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00235899 CAS-Nummer: 101555-63-9 |