(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isochinolinylmethanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, (S)-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-yl)methanol, (S)-3-Hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline

OR8104-1G OR8104-5G OR8104-25G
APOSOR8104-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8104-1G APOSOR8104-5G APOSOR8104-25G
(3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isochinolinylmethanol 97%
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Formel: C₁₀H₁₃NO
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631316
CAS-Nummer: 18881-17-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR