Methyl-2-(bromomethyl)-3-furoate, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 2-(bromomethyl)furan-3-carboxylate

OR8118-250MG
APOSOR8118-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR8118-250MG
Methyl-2-(bromomethyl)-3-furoate, technische Qualität
Methyl-2-(bromomethyl)-3-furoate
Formel: C₇H₇BrO₃
Molecular Weight: 219,04 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/0,6mmHg
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180747
CAS-Nummer: 53020-08-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR