Methyl 5-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 5-(chlorosulphonyl)-2-methylfuran-3-carboxylate, 5-(Chlorosulphonyl)-3-(methoxycarbonyl)-2-methylfuran
OR8121-250MG
APOSOR8121-250MGEA
174
EUR
APOSOR8121-250MG
Methyl 5-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate 95+%
Methyl 5-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate
Formel:
C₇H₇ClO₅S Molecular Weight: 238,645 g/mol Schmelzpunkt: 35…38 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02180742 CAS-Nummer: 306936-35-6 UN: 3261 ADR: 8,III |