Methyl 5-(chlorosulphonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-(Ethoxycarbonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-(methoxycarbonyl)-1-methyl-1H-pyrrole
OR8129-250MG
APOSOR8129-250MGEA
634
EUR
APOSOR8129-250MG
Methyl 5-(chlorosulphonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 5-(chlorosulphonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₈ClNO₄S Molecular Weight: 237,661 g/mol Schmelzpunkt: 79…80 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02180789 CAS-Nummer: 306936-53-8 UN: 3261 ADR: 8,III |