2-Methyl-5-[(pyrrolidin-1-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methyl-5-[(pyrrolidin-1-yl)sulphonyl]furan-3-carboxylic acid, 2-Methyl-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonyl)furan-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-2-methyl-5-[(pyrrolidin-1-yl)sulphonyl]furan
OR8134-100MG
APOSOR8134-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR8134-100MG
2-Methyl-5-[(pyrrolidin-1-yl)sulphonyl]-3-furoic acid 95%
2-Methyl-5-[(pyrrolidin-1-yl)sulphonyl]-3-furoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₅S
Molecular Weight: 259,279 g/mol
Schmelzpunkt: 185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02180785
CAS-Nummer: 306936-43-6
UN: 3261
ADR: 8,III