2-Morpholinobenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8138-1G
APOSOR8138-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8138-1G
2-Morpholinobenzaldehyd 97%
2-Morpholinobenzaldehyd
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Molecular Weight: 191,2300 g/mol
Siedepunkt: 162 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662562
CAS-Nummer: 58028-76-5