2-[4-(4-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8141-1G
APOSOR8141-1GEA
125
EUR
APOSOR8141-1G
2-[4-(4-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetonitrile 97%
2-[4-(4-Nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]acetonitrile
Formel:
C₁₁H₇N₃O₂S Schmelzpunkt: 147…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00724226 CAS-Nummer: 69625-13-4 |