4-Amino-2-(ethylthio)-5-(hydroxymethyl)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8157-1G
APOSOR8157-1GEA 132 EUR
APOSOR8157-1G
4-Amino-2-(ethylthio)-5-(hydroxymethyl)pyrimidine 98%
4-Amino-2-(ethylthio)-5-(hydroxymethyl)pyrimidine
Formel: C₇H₁₁N₃OS
Molecular Weight: 185,247 g/mol
Schmelzpunkt: 158…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00090796
CAS-Nummer: 98432-26-9