2-(Benzyloxycarbonylamino)glutarimide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl (2,6-dioxopiperidin-3-yl)carbamate
OR8165-1G
APOSOR8165-1GEA
277
EUR
APOSOR8165-1G
2-(Benzyloxycarbonylamino)glutarimide 98%
2-(Benzyloxycarbonylamino)glutarimide
Formel:
C₁₃H₁₄N₂O₄ Molecular Weight: 262,261 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075195 CAS-Nummer: 24666-55-5 |