4-(Benzyloxy)-3-methylbutanoic acid 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8167-1G
APOSOR8167-1GEA
144
EUR
APOSOR8167-1G
4-(Benzyloxy)-3-methylbutanoic acid 96+%
4-(Benzyloxy)-3-methylbutanoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆O₃ Molecular Weight: 208,254 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01075210 CAS-Nummer: 132437-90-2 |