1-Brom-4-phenylbutan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8178-1G
APOSOR8178-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8178-1G
1-Brom-4-phenylbutan
1-Brom-4-phenylbutan
Formel:
C₁₀H₁₃Br Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00154988 CAS-Nummer: 13633-25-5 |