(5-Brompentyl)benzol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Brom-5-phenylpentan
OR8183-5G
APOSOR8183-5GEA 318 EUR
APOSOR8183-5G
(5-Brompentyl)benzol 95+%
(5-Bromopentyl)benzene
Formel: C₁₁H₁₅Br
Molecular Weight: 227.14 g/mol
Siedepunkt: 148 °C/18mmHg
Dichte: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075177
CAS-Nummer: 14469-83-1