2-[3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]-5-nitrobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8192-1G
APOSOR8192-1GEA
190
EUR
APOSOR8192-1G
2-[3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]-5-nitrobenzoic acid
2-[3-(Ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]-5-nitrobenzoic acid
Formel:
C₁₅H₁₈N₂O₆ Schmelzpunkt: 127…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09064901 CAS-Nummer: 1000018-70-1 |