Ethyl-3-nitro-4-(piperazin-1-yl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8201-1G
APOSOR8201-1GEA 285 EUR
APOSOR8201-1G
Ethyl-3-nitro-4-(piperazin-1-yl)benzoate
Ethyl-3-nitro-4-(piperazin-1-yl)benzoate
Formel: C₁₃H₁₇N₃O₄
Schmelzpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07613591
CAS-Nummer: 886631-29-4