3-Phenyl-1,2,3-triazolo(1,5-a)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR8212-1G
APOSOR8212-1GEA
451
EUR
APOSOR8212-1G
3-Phenyl-1,2,3-triazolo(1,5-a)pyridine
3-Phenyl-1,2,3-triazolo(1,5-a)pyridine
Formel:
C₁₂H₉N₃ Molecular Weight: 195,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08062414 CAS-Nummer: 832-81-5 |