Phenylacetylen

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR8217-25G OR8217-100G OR8217-500G
APOSOR8217-25GEA 0 EUR
APOSOR8217-25G APOSOR8217-100G APOSOR8217-500G
Phenylacetylen
Phenylacetylen
Formel: C₈H₆
Siedepunkt: 142…144 °C
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 27 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008570
CAS-Nummer: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR